Stampa…
Bzl-Pro-OH
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2S)-1-Benzylpyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-1-Benzylpyrrolidine-2-carboxylic acid
OR13357-1G OR13357-5G
APOSOR13357-1GEA 58.2 EUR
APOSOR13357-1G APOSOR13357-5G
Bzl-Pro-OH
Bzl-Pro-OH
Formula: C₁₂H₁₅NO₂
Peso molecolare: 205,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00235894
CAS Number: 31795-93-4