Stampa…
(±)-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-DL-β-Phe-OH
OR13352-100G OR13352-25G OR13352-5G
APOSOR13352-100GEA 78.6 EUR
APOSOR13352-100G APOSOR13352-25G APOSOR13352-5G
(±)-3-Amino-3-phenylpropionic acid
(±)-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Formula: C₉H₁₁NO₂
Peso molecolare: 165,19 g/mol
Punto di fusione: 222 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008064
CAS Number: 614-19-7
EINECS: 210-371-2