3-Amino-3-(4-bromophenyl)propionic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR13344-1G
OR13344-5G
APOSOR13344-1GEA
21.9
EUR
APOSOR13344-1G
APOSOR13344-5G
3-Amino-3-(4-bromophenyl)propionic acid 95%
3-Amino-3-(4-bromophenyl)propionic acid
Formula:
C₉H₁₀BrNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00187112 CAS Number: 39773-47-2 |