3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
OR13342-1G
OR13342-5G
OR13342-25G
APOSOR13342-1GEA
14.7
EUR
APOSOR13342-1G
APOSOR13342-5G
APOSOR13342-25G
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid
Formula:
C₁₀H₁₃NO₃ Peso molecolare: 195,2151 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00187209 CAS Number: 5678-45-5 |