Stampa…
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-[(Acetylamino)methyl]benzeneboronic acid, (4-(Acetamidomethyl)phenyl)boronic acid
OR1333-250MG OR1333-100MG
APOSOR1333-250MGEA 58.2 EUR
APOSOR1333-250MG APOSOR1333-100MG
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₉H₁₂BNO₃
Peso molecolare: 193,01 g/mol
Punto di fusione: 278…280 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06659818
CAS Number: 850568-41-1