Stampa…
1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13262-1G OR13262-250MG OR13262-500MG
APOSOR13262-1GEA 337 EUR
APOSOR13262-1G APOSOR13262-250MG APOSOR13262-500MG
1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carbaldehyde
1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03942175
CAS Number: 15112-98-8