Stampa…
6-Bromopiperonal
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromobenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
OR13261-100G OR13261-25G OR13261-5G
APOSOR13261-100GEA 358 EUR
APOSOR13261-100G APOSOR13261-25G APOSOR13261-5G
6-Bromopiperonal
6-Bromopiperonal
Formula: C₈H₅BrO₃
Peso molecolare: 229,03 g/mol
Punto di fusione: 125…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022952
CAS Number: 15930-53-7