Stampa…
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1324-1G OR1324-250MG
APOSOR1324-1GEA 149 EUR
APOSOR1324-1G APOSOR1324-250MG
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide 98%
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide
Formula: C₇H₁₀BNO₄S
Punto di fusione: 136…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06659864
CAS Number: 226396-31-2