Stampa…
3-Ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13238-1G OR13238-250MG
APOSOR13238-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13238-1G APOSOR13238-250MG
3-Ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
3-Ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Formula: C₉H₉NO₅
Peso molecolare: 211,1715 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00058678
CAS Number: 178686-24-3