4-Amino-3-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Nitropyridin-4-amine, 3-Nitro-4-pyridylamine, 3-Nitropyridin-4-ylamine
OR13224-25G
OR13224-5G
APOSOR13224-25GEA
21.9
EUR
APOSOR13224-25G
APOSOR13224-5G
4-Amino-3-nitropyridine
4-Amino-3-nitropyridine
Formula:
C₅H₅N₃O₂ Peso molecolare: 139,11 g/mol Punto di fusione: 200…207 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00160304 CAS Number: 1681-37-4 |