1,2,3-Benzotriazolo
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,2,3-Benzotriazole, 1H-1,2,3-Benzotriazole, 1H-Benzotriazole, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole
OR13222-1KG
OR13222-250G
OR13222-500G
APOSOR13222-1KGEA
61.1
EUR
APOSOR13222-1KG
APOSOR13222-250G
APOSOR13222-500G
1,2,3-Benzotriazolo
1,2,3-Benzotriazolo
Formula:
C₆H₅N₃ Peso molecolare: 119,13 g/mol Punto di ebollizione: 204 °C/15mmHg Punto di fusione: 96…99 °C Densità: 1,36 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 170 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005699 CAS Number: 95-14-7 EINECS: 202-394-1 |