Stampa…
1,2-Dibromobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13221-100G OR13221-250G OR13221-25G
APOSOR13221-100GEA 53.8 EUR
APOSOR13221-100G APOSOR13221-250G APOSOR13221-25G
1,2-Dibromobenzene 98%
1,2-Dibromobenzene
Formula: C₆H₄Br₂
Punto di ebollizione: 224 °C
Punto di fusione: 44351 °C
Densità: 1,956 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000057
CAS Number: 583-53-9
EINECS: 209-507-3