Stampa…
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13219-100G OR13219-25G OR13219-5G
APOSOR13219-100GEA 97.3 EUR
APOSOR13219-100G APOSOR13219-25G APOSOR13219-5G
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene
Formula: C₆H₃BrCl₂
Punto di ebollizione: 241…243 °C
Punto di fusione: 59…64 °C
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000574
CAS Number: 19393-92-1
EINECS: 243-018-6