(±)-4-Chloromandelic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇ClO₃ Punto di fusione: 117…122 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042724 CAS Number: 492-86-4 EINECS: 207-764-6 |