Stampa…
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride)
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR13210-100G OR13210-25G
APOSOR13210-100GEA 36.4 EUR
APOSOR13210-100G APOSOR13210-25G
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride)
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride)
Formula: C₁₅H₁₁ClO₂
Punto di fusione: 62…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001138
CAS Number: 28920-43-6
EINECS: 249-313-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II