Stampa…
2-Cyanobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Formylbenzonitrile
OR13206-25G OR13206-50G OR13206-5G
APOSOR13206-25GEA 24.8 EUR
APOSOR13206-25G APOSOR13206-50G APOSOR13206-5G
2-Cyanobenzaldehyde
2-Cyanobenzaldehyde
Formula: C₈H₅NO
Peso molecolare: 131,13 g/mol
Punto di fusione: 103…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017503
CAS Number: 7468-67-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III