Stampa…
2-Bromo-5-chloroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13198-25G OR13198-5G OR13198-100G
APOSOR13198-25GEA 29 EUR
APOSOR13198-25G APOSOR13198-5G APOSOR13198-100G
2-Bromo-5-chloroanisole
2-Bromo-5-chloroanisole
Formula: C₇H₆BrClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03790889
CAS Number: 174913-09-8