ω-Bromoacetofenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
α-Bromoacetophenone, Phenacyl bromide, 2-Bromoacetophenone
Formula:
(C₆H₅)C(O)CH₂Br Peso molecolare: 199.05 g/mol Punto di ebollizione: 253 Punto di fusione: 48…51 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000195 CAS Number: 70-11-1 EINECS: 200-724-9 UN: 2645 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,01386 |