Stampa…
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13194-5G OR13194-25G OR13194-100G
APOSOR13194-5GEA 21.9 EUR
APOSOR13194-5G APOSOR13194-25G APOSOR13194-100G
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98+%
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate
Formula: C₆H₈N₂O₂
Punto di ebollizione: 138…140 °C/3mmHg
Punto di fusione: 78…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010844
CAS Number: 37622-90-5