Stampa…
Methyl cyanoacetate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13190-100G OR13190-500G
APOSOR13190-100GEA 75.4 EUR
APOSOR13190-100G APOSOR13190-500G
Methyl cyanoacetate 99%
Methyl cyanoacetate
Formula: C₄H₅NO₂
Punto di ebollizione: 204…207 °C
Punto di fusione: –13 °C
Densità: 1,123 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001939
CAS Number: 105-34-0
EINECS: 203-288-8