Stampa…
2-Oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Dioxo-2-oxaspiro[4.4]nonane, 3-oxaspiro[4.4]nonane-2,4-dione, 8-oxaspiro[4.4]nonane-7,9-dione
OR1319-10G OR1319-1G OR1319-5G
APOSOR1319-10GEA 844 EUR
APOSOR1319-10G APOSOR1319-1G APOSOR1319-5G
2-Oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
2-Oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Formula: C₈H₁₀O₃
Peso molecolare: 154,17 g/mol
Punto di fusione: 26…28 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00661793
CAS Number: 5623-90-5