Stampa…
Methyl isonicotinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, 4-Picolinic acid methyl ester, Methyl 4-pyridinecarboxylate, Pyridine-4-carboxylic acid methyl ester, Isonicotinic acid methyl ester
OR13188-100G OR13188-1G
APOSOR13188-100GEA 79.9 EUR
APOSOR13188-100G APOSOR13188-1G
Methyl isonicotinate 97%
Methyl isonicotinate
Formula: C₇H₇NO₂
Punto di ebollizione: 207…209 °C
Punto di fusione: 8…8,5 °C
Densità: 1,161 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006427
CAS Number: 2459-09-8
EINECS: 219-546-8