Stampa…
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13183-1G OR13183-5G
APOSOR13183-1GEA 120 EUR
APOSOR13183-1G APOSOR13183-5G
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₂
Punto di fusione: 160…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03011525
CAS Number: 81282-82-8