Stampa…
2-Amino-5-bromopyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13181-25G OR13181-5G
APOSOR13181-25GEA 30.6 EUR
APOSOR13181-25G APOSOR13181-5G
2-Amino-5-bromopyrazine
2-Amino-5-bromopyrazine
Formula: C₄H₄BrN₃
Punto di fusione: 113…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00235015
CAS Number: 59489-71-3