Stampa…
3-(4-Isobutylphenyl)acrylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13177-1G OR13177-250MG
APOSOR13177-1GEA 24.8 EUR
APOSOR13177-1G APOSOR13177-250MG
3-(4-Isobutylphenyl)acrylic acid
3-(4-Isobutylphenyl)acrylic acid
Formula: C₁₃H₁₆O₂
Punto di fusione: 168…169 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800640
CAS Number: 66734-95-0