Stampa…
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13174-1G OR13174-5G OR13174-25G
APOSOR13174-1GEA 24.4 EUR
APOSOR13174-1G APOSOR13174-5G APOSOR13174-25G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₁₄H₂₃BO₄
Punto di fusione: 60…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD04115656
CAS Number: 680596-79-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III