Stampa…
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13173-1G OR13173-250MG OR13173-5G
APOSOR13173-1GEA 79.9 EUR
APOSOR13173-1G APOSOR13173-250MG APOSOR13173-5G
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 97+%
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₉BO₄
Punto di fusione: 218 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01075738
CAS Number: 216144-91-1