Stampa…

α,2,4-Trichlorotoluene 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

Synonyms: 2,4-Dichlorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2,4-dichlorobenzene, 1,3-Dichloro-4-(chloromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-1-(chloromethyl)benzene

OR13170-100G OR13170-500G
APOSOR13170-100GEA 96 EUR
APOSOR13170-100G APOSOR13170-500G
α,2,4-Trichlorotoluene 98%
α,2,4-Trichlorotoluene
Formula: C₇H₅Cl₃
Peso molecolare: 195,47 g/mol
Punto di ebollizione: 248 °C
Punto di fusione: –2,6 °C
Densità: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000895
CAS Number: 94-99-5
EINECS: 202-381-0
UN: 3265
ADR: 8,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR