Stampa…
α,4-Dibromotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)benzene
OR13169-100G OR13169-25G OR13169-500G
APOSOR13169-100GEA 109 EUR
APOSOR13169-100G APOSOR13169-25G APOSOR13169-500G
α,4-Dibromotoluene 98%
α,4-Dibromotoluene
Formula: C₇H₆Br₂
Peso molecolare: 249,93 g/mol
Punto di ebollizione: 115…124 °C/12mmHg
Punto di fusione: 60…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000179
CAS Number: 589-15-1
EINECS: 209-636-5
UN: 3261
ADR: 8,II