4-Propoxycinnamic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(4-Propoxyphenyl)acrylic Acid
OR13168-10G
OR13168-1G
OR13168-5G
APOSOR13168-10GEA
112
EUR
APOSOR13168-10G
APOSOR13168-1G
APOSOR13168-5G
4-Propoxycinnamic acid
4-Propoxycinnamic acid
Formula:
C₁₂H₁₄O₃ Peso molecolare: 206,24 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00995149 CAS Number: 69033-81-4 |