Stampa…
3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13163-1G OR13163-5G OR13163-10G
APOSOR13163-1GEA 75.4 EUR
APOSOR13163-1G APOSOR13163-5G APOSOR13163-10G
3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride 95%
3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride
Formula: C₆H₇BClNO₂·HCl
Punto di fusione: 278…288 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115643
CAS Number: 850568-45-5