Stampa…
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(2-Carboxyethyl)benzeneboronic acid, 3-(3-Boronophenyl)propanoic acid
OR13162-1G OR13162-5G
APOSOR13162-1GEA 224 EUR
APOSOR13162-1G APOSOR13162-5G
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BO₄
Punto di fusione: 166…169 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115649
CAS Number: 693803-17-7