3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₃BO₄ Punto di fusione: 96…100 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD04115648 CAS Number: 833472-82-5 |