Stampa…
Piperazina 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR13160-500G OR13160-100G
APOSOR13160-500GEA 65.5 EUR
APOSOR13160-500G APOSOR13160-100G
Piperazina 97%
Piperazina
Formula: C₄H₁₀N₂
Peso molecolare: 86,14 g/mol
Punto di ebollizione: 145…148 °C
Punto di fusione: 108…113 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005953
CAS Number: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8,III