Stampa…
3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-4-methoxybenzeneboronic acid, (3-Chloro-4-methoxyphenyl)boronic acid
OR13155-5G OR13155-25G
APOSOR13155-5GEA 82.9 EUR
APOSOR13155-5G APOSOR13155-25G
3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₃
Peso molecolare: 186,40 g/mol
Punto di fusione: 238…242 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04039888
CAS Number: 175883-60-0