Stampa…
3-(3-Hydroxypropyl)benzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-(3-Hydroxypropyl)phenyl)boronic acid
OR13154-1G OR13154-100MG
APOSOR13154-1GEA 371 EUR
APOSOR13154-1G APOSOR13154-100MG
3-(3-Hydroxypropyl)benzeneboronic acid
3-(3-Hydroxypropyl)benzeneboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₃
Peso molecolare: 180,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04115650
CAS Number: 736989-98-3