Stampa…
Thiazole-4-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Thiazole-4-carbaldehyde
OR13153-1G OR13153-500MG OR13153-5G
APOSOR13153-1GEA 43.7 EUR
APOSOR13153-1G APOSOR13153-500MG APOSOR13153-5G
Thiazole-4-carboxaldehyde
Thiazole-4-carboxaldehyde
Formula: C₄H₃NOS
Peso molecolare: 113,13 g/mol
Punto di fusione: 61…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00626896
CAS Number: 3364-80-5