Stampa…
3-(3-Phenoxyphenyl)acrylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13152-1G OR13152-500MG
APOSOR13152-1GEA 88.6 EUR
APOSOR13152-1G APOSOR13152-500MG
3-(3-Phenoxyphenyl)acrylic acid
3-(3-Phenoxyphenyl)acrylic acid
Formula: C₁₅H₁₂O₃
Punto di fusione: 114…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00736661
CAS Number: 77124-20-0