Stampa…
3-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acrylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2E)-3-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acrylic acid
OR13151-1G OR13151-5G
APOSOR13151-1GEA 315 EUR
APOSOR13151-1G APOSOR13151-5G
3-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acrylic acid
3-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acrylic acid
Formula: C₁₁H₁₀O₄
Peso molecolare: 206,2 g/mol
Punto di fusione: 196…198 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00168684
CAS Number: 14939-91-4