Stampa…
3-(4-Methoxy-1-naphthyl)acrylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4-Methoxynaphth-1-yl)-2-propenoic acid
OR13150-1G OR13150-100MG
APOSOR13150-1GEA 142 EUR
APOSOR13150-1G APOSOR13150-100MG
3-(4-Methoxy-1-naphthyl)acrylic acid
3-(4-Methoxy-1-naphthyl)acrylic acid
Formula: C₁₄H₁₂O₃
Peso molecolare: 228,25 g/mol
Punto di fusione: 225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156955
CAS Number: 15971-30-9