N-(4-Pyridyl)thiourea
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₇N₃S Punto di fusione: 181…184 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00068177 CAS Number: 164670-44-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |