Stampa…
5-[(3-Methylbenzyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-(3-methylbenzylthio)-1,3,4-thiadiazole
OR13144-1G OR13144-250MG OR13144-500MG
APOSOR13144-1GEA 212 EUR
APOSOR13144-1G APOSOR13144-250MG APOSOR13144-500MG
5-[(3-Methylbenzyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
5-[(3-Methylbenzyl)sulphanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
Formula: C₁₀H₁₁N₃S₂
Peso molecolare: 237,35 g/mol
Punto di fusione: 127…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00448333
CAS Number: 299442-42-5