Stampa…
2-Bromobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: o-Bromobenzaldehyde
OR13136-100G OR13136-25G
APOSOR13136-100GEA 24.8 EUR
APOSOR13136-100G APOSOR13136-25G
2-Bromobenzaldehyde
2-Bromobenzaldehyde
Formula: C₇H₅BrO
Punto di ebollizione: 228…230 °C
Punto di fusione: 16…21 °C
Densità: 1,585 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003300
CAS Number: 6630-33-7
EINECS: 229-622-2