Stampa…
3-Bromophenyl phenyl ether (BDE No. 2)
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR13134-1G OR13134-5G OR13134-10G
APOSOR13134-1GEA 33.5 EUR
APOSOR13134-1G APOSOR13134-5G APOSOR13134-10G
3-Bromophenyl phenyl ether (BDE No. 2)
3-Bromophenyl phenyl ether (BDE No. 2)
Formula: C₁₂H₉BrO
Punto di ebollizione: 156…158 °C/10mmHg
Densità: 1,3713 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00474520
CAS Number: 6876-00-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III