Stampa…
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
OR13133-25G OR13133-5G OR13133-100G
APOSOR13133-25GEA 58 EUR
APOSOR13133-25G APOSOR13133-5G APOSOR13133-100G
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate
Formula: C₈H₈ClNO₂
Punto di ebollizione: 168…170 °C/22mmHg
Punto di fusione: 66…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007837
CAS Number: 5202-89-1
EINECS: 225-992-4