Stampa…
1,3-Dibromobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13132-100G OR13132-25G
APOSOR13132-100GEA 29.2 EUR
APOSOR13132-100G APOSOR13132-25G
1,3-Dibromobenzene 98%
1,3-Dibromobenzene
Formula: C₆H₄Br₂
Peso molecolare: 235,91 g/mol
Punto di ebollizione: 218…220 °C
Punto di fusione: –7 °C
Densità: 1,952 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000078
CAS Number: 108-36-1
EINECS: 203-574-2