Stampa…

6-Cyanonicotinic acid 97%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR13130-1G OR13130-250MG
APOSOR13130-1GEA 109 EUR
APOSOR13130-1G APOSOR13130-250MG
6-Cyanonicotinic acid 97%
6-Cyanonicotinic acid
Formula: C₇H₄N₂O₂
Peso molecolare: 148,12 g/mol
Punto di fusione: 187…194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318135
CAS Number: 70165-31-0

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR