Stampa…
3-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(tert-Butylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR13122-1G OR13122-5G
APOSOR13122-1GEA 118 EUR
APOSOR13122-1G APOSOR13122-5G
3-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
3-(tert-Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₆BNO₃
Punto di fusione: 120…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04115693
CAS Number: 183158-30-7