Stampa…
5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-2-ethoxybenzeneboronic acid
OR13120-5G OR13120-25G
APOSOR13120-5GEA 36.4 EUR
APOSOR13120-5G APOSOR13120-25G
5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid 98%
5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₁₀BClO₃
Peso molecolare: 200,43 g/mol
Punto di fusione: 120…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03427055
CAS Number: 352534-86-2