Stampa…
2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-4-ethoxybenzeneboronic acid
OR13119-1G OR13119-5G
APOSOR13119-1GEA 66.9 EUR
APOSOR13119-1G APOSOR13119-5G
2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₁₀BClO₃
Peso molecolare: 200,43 g/mol
Punto di fusione: 104…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02684318
CAS Number: 313545-44-7